Learn More
BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure
Code produit. 16390266 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
:
Chargeur plein vide FlashPure ; taille : 120 g, Frits : Inclus ; quantification : 10 unités
Code produit. 16390266
Marque: BUCHI 140000177
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie Flash. L’échantillon est absorbé sur une phase solide (silice ou celite) puis ajouté au tube du chargeur vide de solides.
  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Type Cartouche vide
Comprend Frittages
Taille (métrique) du portoir pour tubes à essai 120g