Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Micropoint à paroi fine SureOne™, universelles
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes à paroi fine universelles
Marque: Fisherbrand™ TTW110RS-FIS
28.79 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Offrent une gamme complète de pointes de pipettes à paroi fine universelles
- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN
- Toutes les pointes sans filtre non stériles en rack et en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
- Volume : 1 à 200 μl
- Longueur hors tout : 2 po
- Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
- Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
- Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
- La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
- Le couvercle rabattable réversible peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
- Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
- Traçabilité du lot—tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe et le numéro de lot
- Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
- Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
- Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format à 96 puits
- La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
- Informations produit affichées sur la boîte
- Le rabat antipoussière empêche les débris de contaminer le produit
- Les encoches pour les doigts permettent de sortir facilement le produit
- Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
- La conception du conditionnement de recharge permet un gain de 58 % de place sur la paillasse par rapport au conditionnement en rack ; réduit les déchets plastiques de 52 %
Informations sur la commande
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
Spécification
1 à 200 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
5 cm | |
Universelle | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Jaune | |
2 in | |
Portoir à charnières | |
SureOne |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
-
Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24162Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24222Expire: 2025-03-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%