Learn More
VistaLab™ Technologies Pipette monocanal électronique Ovation™
Choix ergonomique idéal pour ceux qui ont besoin d’un menu complet de fonctions de manipulation de liquides automatisée
Marque: VistaLab™ Technologies 1065-0020
Description
- Buse jetable unidirectionnelle
- Le système de libération d’énergie exclusif élimine les cônes à la pression d’un bouton
- Le piston profilé active électroniquement l’activité de pipetage
- Le crochet réglable peut être facilement positionné pour un ajustement personnalisé et un effort de maintien réduit
- La forme BioNatural offre à l’utilisateur une stabilité maximale lors du pipetage, avec une pression de contact minimale
- Boutons-poussoirs faciles
- Les opérations entièrement électroniques optimisent l’efficacité pour toutes les tâches, y compris la distribution multiple, le pipetage, le pipetage inverse, le mélange, la dilution en série et la distribution séquentielle automatique
- Se tient en toute sécurité sur les paillasses
- Comprend un chargeur / une alimentation électrique
Spécification
±1% | |
VistaLab&trade ; pointe | |
Non autoclavable | |
Réutilisable | |
Polycarbonate / ABS | |
1 | |
Non stérile | |
0,5 à 20 μl | |
Ergonomique | |
Bloc d'alimentation avec adaptateur, support d'étagère | |
5 | |
Garantie limitée de 2 ans | |
8 in | |
Batterie lithium-ion rechargeable, bloc d'alimentation Ovation |
Lithium-ion | |
Non | |
Jaune | |
Cône VistaLab™ | |
Droitier | |
Ovation™ | |
Pipette | |
LCD | |
VistaLab™ Pointe | |
0,05 μl | |
1 de chaque | |
8 in | |
6 in, |