Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipette biseautées SureOne™, 1-200 μl, avec graduations
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Jaune
Transparent
Format:
En vrac
Portoir à charnières
Recharge
Conditionnement:
1000 pièces
960 pièces
Description
Offre une gamme complète de pointes de pipettes biseautées universelles
- Toutes les pointes stériles en rack sont conditionnées sous film plastique thermorétracté et certifiées exemptes de RNase, de DNase, d’ATP, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxines et d’ADN
- Toutes les pointes sans filtre non stériles en rack et en vrac sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN
Caractéristiques du rack SureOne
- Les inserts prêts à monter s’alignent avec le bord du rack, ce qui permet un pipetage multicanaux facile
- Fermoir à cran permettant de maintenir le couvercle entrouvert pour l’aération de l’autoclave
- Le rebord du couvercle Sure Stack empêche les racks de glisser lorsqu’ils sont empilés et déplacés dans le laboratoire
- Le verrou Safe-Lock permet d’ouvrir et fermer le rack d’une seule main et empêche l’ouverture en cas de chute
- La conception Sure-Snap maintient solidement l’insert en place, l’empêchant d’être soulevé pendant le pipetage
- Le couvercle rabattable réversible peut être à charnière ou amovible ; le format à charnière n’empêche pas l’utilisation d’une pipette multicanaux
- Logo de recyclage moulé dans tous les composants du rack
- Les inserts sont faciles à placer et à retirer du rack ; se clipsent sur le rack pour une fixation sécurisée
- Traçabilité du lot — tous les inserts comportent la référence Fisherbrand, le volume de la pointe, le numéro de lot
- Les orifices en renfoncement des inserts empêchent le mouvement des pointes et les stabilisent pour les travaux multicanaux
- Le clip de contact empêche tout contact inutile avec les pointes pendant l’emboîtement des inserts
- Conception multicanaux ; tous les inserts sont au format à 96 puits
- La conception non pliable robuste offre une étanchéité parfaite sur chaque pointe
- Informations produit affichées sur la boîte
- Le rabat antipoussière empêche les débris de contaminer le produit
- Les encoches pour les doigts permettent de sortir facilement le produit
- Les découpes profondes permettent un retrait aisé des inserts de pointes
- La conception du conditionnement de recharge permet un gain de 58 % de place sur la paillasse par rapport au conditionnement en rack ; réduit les déchets plastiques de 52 %
Informations sur la commande
Les options d’emballage incluent : emballage en vrac, emballage en rack, emballage en rack stérile et recharge.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase ni ADN |
| Format | En vrac |
| Type de pointe | Biseauté |
| Afficher plus |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.