Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres enregistreurs de données Traceable™ Excursion-Trac™
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
Support, bandes Velcro™, bandes magnétiques, support de montage mural, adaptateur secteur, piles et certificat Traceable™ ISO 17025
Les thermomètres enregistreurs de données Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ sont parfaits pour surveiller les températures dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les bains-marie, les blocs chauffants et les incubateurs. Avec intervalles de temps définis par l’utilisateur.
Le thermomètre à haute précision a une plage de températures de -50 à 70°C et une résolution de 0,01°C et maintient une précision de ±0,25°C sur toute la plage de températures.
- Enregistre jusqu’à dix événements d’alarme uniques
- Répond aux exigences actuelles des CDC en matière de stockage et de surveillance des vaccins
- Structure à enregistrement continu, conserve les 525 600 mesures de température les plus récentes
- La mémoire peut être effacée sur l’unité après le téléchargement des données sur la clé USB
- Récupération sans tracas des données : l’unité peut continuer à être utilisée pendant le téléchargement et l’analyse des données
- Indicateurs d’état : Pile faible, mémoire pleine, transfert de données USB et état d’alarme actif
- Traçabilité NIST pour plus de précision
- Le boîtier en plastique ABS résistant aux produits chimiques et à fort impact : mesure 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 po)
- Capacité d’enregistrement des données : 525 600 observations de température
- Poids : 5 oz
Alarmes élevées / faibles et horodatage
- La fonction de suivi des alarmes stocke en mémoire chaque détail d’événement d’alarme lorsque l’état d’alarme se produit, ainsi que lorsque l’unité revient à l’intérieur de la plage
- Les indicateurs d’état des alarmes comprennent des LED visuels, des alertes audio et des segments LCD clignotants
- Les données pour dix événements d’alarmes différents maximum peuvent être récupérées avec l’événement le plus visible sur l’affichage
Transfert de données USB
- Nouvelle fonction permettant de transférer des données enregistrées (fichier CSV) du thermomètre vers un PC ou Mac™ à l’aide d’un lecteur flash USB (non inclus)
- Aucun logiciel n’est nécessaire pour l’interface informatique
- Chaque thermomètre possède un ID unique permettant d’utiliser plusieurs unités au même emplacement
Caractéristiques d’enregistrement des données
- Surveillez les relevés pendant la nuit, le week-end ou pendant toute période avec le journal de données évolutif
- Intervalle d’enregistrement des données défini par l’utilisateur d’une observation / minute à une observation / 24 heures
- La capacité de mémoire maintient une année de données enregistrées lors de l’utilisation d’intervalles d’une minute et plus longtemps lors de l’utilisation d’intervalles plus importants
Caractéristiques de la sonde flacon (réf. n° 15-081-125, -126, -128,129 ne sont pas fournis avec des sondes flacons)
- Les sondes flacons sont scellées dans un flacon miniature (1 x 2,5 po) rempli de glycol non toxique
- La solution est généralement reconnue inoffensive (GRAS) par la FDA (Food and Drug Administration)
- Élimine les préoccupations concernant le contact accidentel avec des aliments ou de l’eau potable
- Le capteur de flacon protégé contre les températures élimine les changements rapides lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte
- Idéal pour la surveillance des conditions de stockage des vaccins ou d’autres échantillons importants
Remarque : Les piles sont conçues pour économiser de l’énergie et durent 7 jours. Cette unité est fournie en format standard avec un adaptateur secteur, recommandé pour une utilisation standard.
Order Info
Pile de rechange : Les numéros 1111
Certifications
Fourni avec un certificat ISO Traceable™ ISO 17025
Specifications
Specifications
| Type | Enregistreur de données, thermomètre |
| Type d’affichage | LCD |
| Mémoire des données | 525 600 lectures |
| Étalonnage | Calibré |
| Types d’alarme | Voyant LED, Audible, Segment à LCD clignotant |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Description | 1 sonde flacon de vaccin en verre |
| Comprend | Support, barrettes magnétiques Velcro, support mural, piles |
| Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Interface | USB |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.