Learn More
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
Marque: BRAND™ 705339
396.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
- Repose-doigt individuel réglable
- Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
- Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
- Piston et éjecteur résistants à la corrosion
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
- Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
- Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
- Fournie avec batterie, adaptateur secteur et huile de silicone
Spécification
≤ ± 1,0 %, 0,1 μl | |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Gris | |
Transferpette | |
0,5 à 10 μl | |
Ergonomique | |
0,01μL | |
59 °F à 104 °F | |
1 an |
Rechargeable NiMH | |
Autoclavable | |
1 | |
Pipette microlitre à canal unique | |
LCD | |
Sans adaptateur secteur | |
1 | |
15 °C à 40 °C |
Vidéos
-
Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
-
Brand Transferpette Electronic - Standard Operations