Learn More
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
Marque:  BRAND™ 705346
396.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10511072
  • 518.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
  • Repose-doigt individuel réglable
  • Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
  • Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
  • Piston et éjecteur résistants à la corrosion
  • Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
  • Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
  • Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
  • Fournie avec batterie, adaptateur secteur et huile de silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
≤ ± 0,6 %, 6,0 μl
DIN EN ISO 8655-2
Bleu
Transferpette
50 à 1000 μl
Ergonomique
1,0 μl
59 °F à 104 °F
1 an
Rechargeable NiMH
Autoclavable
1
Pipette microlitre à canal unique
LCD
Sans adaptateur secteur
1
15 °C à 40 °C
Vidéos
  • Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:46
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:46
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
  • Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
    Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:18
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:18
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
BRAND™ Pipettes électroniques monocanal Transferpette™ > 50 à 1 000 ul ; Sans chargeur CA