Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes pour tâches délicates KIMTECH Science™
GREENER_CHOICE
Fournissent un nettoyage de haute performance dans le laboratoire. Les lingettes pour tâches délicates Kimberly-Clark™ KIMTECH Science™ sont adaptées aux environnements de laboratoire ISO classe 4 ou supérieure.
Marque:  Kimberly-Clark™ 7558
79.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24298" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15402680
  • 157.00€ / Pack de 15
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Idéales pour le nettoyage de la verrerie, des instruments et des surfaces / pièces délicats
  • Lingettes absorbantes multi-épaisseurs et à faible peluchage pour un dépoussiérage en profondeur
  • Distribution dans une boîte POP-UP flexible, pour plus d’hygiène et un accès contrôlé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Light-duty Industrial Wiper
40 cm
24 cm
Usage unique
15 x 200 feuilles
Non stérile
9.448 in.
9.448 in
Papier
20,5 x 20 cm
Multi Ply
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Lingettes pour tâches délicates KIMTECH Science™ > Dimensions (L x W): 20.5 x 20 cm