Learn More
Fisherbrand™ Lingettes préhumidifiées
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Lingettes pré-humidifiées IPA Clean-Wipes™
Lingettes pré-humidifiées DI Clean-Wipes™
Lingettes sèches Clean-Wipestrade;
Solution de saturation:
Alcool isopropylique pur à 70 % de qualité réactif et eau déionisée à 30 %
Eau pure déminéralisée à 100 %
Sec
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les lingettes préhumidifiées Fisherbrand&Trade; sont idéales pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes. Lingettes non tissées sèches ou pré-humidifiées à l’eau déionisée pure à 100 % ou avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau déionisée de qualité réactif pur.
- Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier
- Le récipient refermable distribue des lingettes simples, élimine la contamination par la poussière et la saleté
Informations sur la commande
Boîte de 100 lingettes par canister en PE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes sèches Clean-Wipestrade; |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 22,8 cm |
| Largeur (impériale) | 15,24 cm |
| Largeur (métrique) | 15,2 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Dimensions (L x l) | 9 x 6 in (22,8 x 15,2 cm) |
| À utiliser avec (application) | Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes. |
| À utiliser avec (équipement) | Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes |
| Solution de saturation | Sec |
| Afficher plus |