Learn More
Fisherbrand™ Lingettes préhumidifiées
Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier.
Marque:  Fisherbrand™ 2060
Code produit. 11734346
Description
Description
Les lingettes préhumidifiées Fisherbrand&Trade; sont idéales pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes. Lingettes non tissées sèches ou pré-humidifiées à l’eau déionisée pure à 100 % ou avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau déionisée de qualité réactif pur.
  • Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier
  • Le récipient refermable distribue des lingettes simples, élimine la contamination par la poussière et la saleté
  • préhumidifiées avec 100 % d’eau déionisée pure 
Informations sur la commande
Boîte de 100 lingettes par canister en PE
Spécification
Spécification
Lingettes pré-humidifiées DI Clean-Wipes™
22,8 cm
15,2 cm
9 x 6 in (22,8 x 15,2 cm)
Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes
Non stérile
9 in
15,24 cm
Polyester Cellulose
Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes.
Eau pure déminéralisée à 100 %
Nom du produit
Fisherbrand™ Lingettes préhumidifiées > préhumidifiées avec de l’eau déionisée