Learn More
Heidolph™ HEI-PLATE Mix’n’Heat Core+ (135 mm)
L’agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+ offre un affichage numérique permettant de régler la température souhaitée au degré près.
Marque:  Heidolph™ 506-22100-00
683.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17525596
  • 1070.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Agitation et chauffage avec Pt1000 - Simplicité et précision
  • Hei-PLATE Mix ’n’ Heat Core+ est un classique des agitateurs magnétiques.
  • Il permet aux utilisateurs d’agiter en douceur jusqu’à 1 400 tr/min et de chauffer - avec un haut degré de précision - jusqu’à une température de 300°C.
  • Il convainc par sa conception robuste et ses fonctionnalités sophistiquées, telles que l’éclairage des touches et des boutons, qui fournit à tout moment des informations sur les fonctions actives. Les boutons rotatifs dynamiques réagissent à la vitesse de rotation - lente pour des réglages précis, ou rapide pour des incréments plus importants.
  • La fonction de verrouillage protège contre toute modification accidentelle des valeurs. Voilà ce que cela signifie : “Des procédures de recherche en toute simplicité !”
  • Cet agitateur magnétique est équipé des principaux dispositifs de sécurité. La grande distance de sécurité entre la plaque chauffante et le panneau de commande, ainsi que l’indicateur visuel de chaleur résiduelle à des températures de > 50°C, protègent contre les brûlures. Une aide au transport sur la face inférieure assure un transport en toute sécurité.
  • La plaque Kera-Disk™ brevetée en aluminium anodisé est résistante aux produits chimiques et aux rayures et a un diamètre de 135 mm (également disponible en 145 mm sur demande). Grâce à cette taille unique, il est possible d’utiliser de nombreux accessoires et échantillons sur une surface réduite. Le matériau utilisé permet également d’obtenir les temps de chauffe les plus rapides.
  • L’agitateur magnétique Hei-PLATE Mix’n’Heat Core+ offre un affichage numérique permettant de régler la température souhaitée au degré près.
  • Cette température précise, sans dépassement, est contrôlée par deux modes de chauffage sélectionnables (Rapide / Précis) associés au capteur de température externe Pt1000 en option.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alliage d’aluminium
135 mm
20°C à 300°C, température ambiante jusqu’à 300°C
Agitateur à plaque chauffante
25 kg
Multiple
3 ans
CE
115/230 V
100 à 1 400 tr/min
3 kg
Rond
Différents styles
20 L
0,168 x 0,299 x 0,101 m
LCD
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Heidolph™ HEI-PLATE Mix’n’Heat Core+ (135 mm) > Ensemble de capteurs de base HEI-PLATE Core+ ; affichage :LCD ; taille maximale du récipient :20 L ; diamètre :135