Learn More
Bochem™ Acier inox 1:2 Pinces pour tissus
Utilisés pour la dissection.
Marque:  Bochem™ 1151
Code produit. 10484101
  • 10.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqués en acier inox
Spécification
Spécification
130 mm
Nom du produit
Bochem™ Acier inox 1:2 Pinces pour tissus > Longueur : 130mm