Learn More
Fisherbrand™ Microtubes à centrifuger avec bouchon de verrouillage à clipser
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Stérilité:
Non stérile
Capacité (métrique):
0,5 ml
1.5mL
2,0 ml
FCR max.:
25000xG RCF
26000xG RCF
30000xG RCF
Conditionnement:
500 pièces
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser de verrouillage |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polypropylène |
| Conditionnement | Conditionnement individuel |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |
| FCR max. | 30000xG RCF |
| Diamètre (métrique) | 10mm |
| Afficher plus |