Learn More
3M™ Demi-masque réutilisable faible entretien
Les demi-masques réutilisables 3M™ 6000 sont réalisés en élastomère léger pour plus de confort.
Marque: 3M™ 7100049928
171.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Si vous recherchez un masque réutilisable, économique, facile à manipuler et demandant peu d'entretien, utilisez le demi-masque réutilisable 3M™ 6000. Il est conçu en élastomère léger et confortable avec un harnais de tête et une bride de cou facile à serrer. Il est facile à utiliser et peut ainsi être porté pendant de longues sessions de travail.
- Ils offrent une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules et sont dotés d'un système de fixation à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers pour répondre à vos besoins personnels.
- Le double filtre répartit uniformément le poids sur le masque. Le design profilé limite quant à lui les interférences avec votre champ de vision et offre une meilleure compatibilité avec les protections de soudage/broyage.
- Pour un côté plus pratique et une plus grande souplesse, ils peuvent être utilisés avec les systèmes à adduction d'air 3M™. Ils s'adaptent à tous les filtres 3M™ série 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).
- La série 6000 propose une gamme spécialement conçue de pièces de rechange et d'accessoires pour maintenir un bon niveau de confort et de protection quand les pièces commencent à être usées ou endommagées.
- Ils sont disponibles en trois tailles : petite, moyenne et grande.
Spécification
Gris | |
Reusable | |
Élastomère thermoplastique | |
L | |
Oui |
Bayonet Style | |
Combinée | |
Reusable Half Facepiece | |
Non |