Learn More
Heathrow Scientific™ Sachets pour l’élimination de matières présentant un risque biologique
Pour usage personnel ou général en laboratoire, disponibles en différentes tailles pour répondre à tous les besoins
Marque: Heathrow Scientific™ HS10044H
30.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sac de collecte du matériel contaminé
- Symbole d’avertissement de risque biologique et précautions en anglais, espagnol et français imprimés sur le sac
- Inclut un indicateur qui s’assombrit une fois l’autoclavage effectué
- Autoclavable à 121°C (250°F)
- Jetable
- Le porte-sachet HS10044H est UNIQUEMENT destiné à une utilisation avec le sachet HS10320 2 L
Spécification
Porte-sacs | |
Autoclavable | |
2 L | |
Non | |
Sachet d’élimination des risques biologiques HS10320 UNIQUEMENT | |
Non stérile | |
Film plastique thermorétracté | |
3,6 x 5 x 8,4 po. | |
9,1 cm | |
12,8 cm | |
21,3 cm | |
0,16 kg |
Support pour sac d’élimination de matières présentant un risque biologique pour HS10320 UNIQUEMENT | |
Porte un sac d’élimination du matériel contaminé (8 x 12 po) | |
Rouge | |
Sacs pour élimination de déchets à risque biologique (8 x 12 po) | |
Fil acier revêtu en PEHD | |
24/boîte | |
3,6 x 5 po | |
3,6 in | |
5 in | |
8,4 po | |
0,36 lb |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Sachets pour l’élimination de matières présentant un risque biologique > Porte-sac d’élimination du matériel contaminé, un sac d’élimination des matériels contaminés (2 L)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu