Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Sachets imprimés avec symbole de risque biologique pour assurer la manipulation et l’élimination sans danger des déchets biologiquement dangereux.
Marque: Fisherbrand™ 01829B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Autoclavable, polyethylene biohazard bags to ensure safe handling and disposal of biohazardous waste.
- All bags supplied with autoclavable elastic steam-venting closures except 1.5 mil-thick plain clear bags
- Polyethylene
- Temperature range 260°F
- Available in 4 colors/styles
Spécification
OSHA, 29 CFR1910.1030 | |
Red with Black Print | |
48 cm | |
Autoclavable | |
14 in. | |
1.50 mil | |
Autoclavable Bags |
Elastic | |
19 x 14 in. (48 x 36 cm) | |
36 cm | |
Imprimé en anglais et en espagnol | |
19 in. | |
Polyethylene | |
127°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables > Autoclavable HD Biohazard Waste Bags; Color: Red Printed; 1.5 mil; Dimensions (L x W): 14 x 19 in.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu