Learn More
Fisherbrand™ Microplaques de 96 puits en polypropylène
Idéales pour le stockage—avec larges puits de 500 μl
Marque:  Fisherbrand™ 235600
72.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24163" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11937954
  • 82.35€ / 80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • En PP
  • Liaison minimum
  • Résistance à de nombreux réactifs
  • Supportent des températures de -80° à +121°C (-112° à +250°F)
  • Conception compatible avec l’automatisation et optimisée pour l’HTS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Bleu
96
Rond
8 x 12
PP
Non stérile
Pour le stockage des caractéristiques de volumes généreux de puits de 500μl
Vidéos
  • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates
    • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates FR
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates FR
      • Fisherbrand - Advantage aspiration system
        The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Advantage aspiration system
        FDS
        Documents Certificats
        Promotions
        Promotions
        • Fisherbrand
          Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
          Code promotionnel: 24163
          Expire2025-04-30
          Jours
          12
          Heures
          6
          Minutes
          0
          Secondes
          23
          Nouvelle offre
          *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
          Termes et conditions Économisez maintenant
        • Fisherbrand
          Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
          Code promotionnel: 24163
          Expire2025-04-30
          Jours
          12
          Heures
          6
          Minutes
          0
          Secondes
          23
          Nouvelle offre
          *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/04/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
          Termes et conditions Économisez maintenant
        Correction du contenu d'un produit
        Nom du produit
        Fisherbrand™ Microplaques de 96 puits en polypropylène > Fond rond ; non stérile ; bleu