Learn More
Fisherbrand™ Microplaques de 96 puits en polypropylène
Idéales pour le stockage—avec larges puits de 500 μl
82.35€ - 221.00€
Spécification
Format Étalon
Array 8 x 12
Matériau PP
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11907954
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
235300
Naturel
221.00€
80 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11917954
Afficher les documents
Fisherbrand™
235400
Rouge Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11927954
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
235500
Jaune
84.50€
80 pièces
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11937954
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
235600
Bleu
82.35€
80 pièces
En stock
Description
  • En PP
  • Liaison minimum
  • Résistance à de nombreux réactifs
  • Supportent des températures de -80° à +121°C (-112° à +250°F)
  • Conception compatible avec l’automatisation et optimisée pour l’HTS
Spécification
Spécification
Étalon
PP
Non stérile
Pour le stockage des caractéristiques de volumes généreux de puits de 500μl
8 x 12
96
Rond
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplaques de 96 puits en polypropylène