Learn More
Fisherbrand™ Microplaques de 96 puits en polypropylène
Idéales pour le stockage—avec larges puits de 500 μl
Marque: Fisherbrand™ 235400
Description
- En PP
- Liaison minimum
- Résistance à de nombreux réactifs
- Supportent des températures de -80° à +121°C (-112° à +250°F)
- Conception compatible avec l’automatisation et optimisée pour l’HTS
Spécification
Étalon | |
Rouge | |
PP | |
96 | |
Rond |
8 x 12 | |
Microplaque de stockage à 96 puits | |
500 μl | |
Non stérile | |
Pour le stockage des caractéristiques de volumes généreux de puits de 500μl |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates
-
Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates FR
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.