Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative de précision 325-345 mm de long
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
15.04€ - 46.76€
Spécification
Incréments | 0,0005 |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Cylindre en verre borosilicaté de 350 ml |
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Longueur (métrique) | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Certifications/Conformité | Longueur (métrique) | Plage de densité relative | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11752263
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 330 mm | 0,760 à 0,830 |
28.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772263
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 340 mm | 0,880 à 0,950 |
25.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11782263
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 325 mm | 0,940 à 1,010 |
27.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11762263
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 345 mm | 0,820 à 0,890 |
27.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11702273
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 330 mm | 1,060 à 1,130 |
28.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792273
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 340 mm | 1,240 à 1,310 |
46.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11722283
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 345 mm | 1,420 à 1,490 |
26.43€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11712283
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 345 mm | 1,360 à 1,430 |
28.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792263
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | 340 mm | 1,000 à 1,070 |
27.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11702283
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 1.300 to 1.370 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11732283
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 330 mm | 1.48 to 1.55 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11772273
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 335 mm | 1.120 to 1.190 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11950364
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 0.640 to 0.710 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11742263
|
Fisherbrand™
|
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | 340 mm | 0.700 to 0.770 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
- Utilisez le cylindre 08-530K, disponible séparément
- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
- La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100
- Étalonnés conformément aux spécifications ASTM E 126
- Avec des divisions de 0,001
- Utilisez le cylindre 08-530E, disponible séparément
Informations sur la commande
Un certificat d’étalonnage est disponible ; ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
0,0005 | |
Cylindre en verre borosilicaté de 350 ml |