Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative de précision 325-345 mm de long
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
Densimètre standard en verre• Densimètre verre, lest au plomb, pour usage général (laboratoire, enseignement, industrie)
• Mesure la densité d'un fluide en plongeant le densimètre, propre et sec, dans une éprouvette remplie de fluide
• La lecture s'effectue sous le ménisque après immobilisation totale du densimètre
• Attention: la densité d'un fluide varie avec la température
• Pour une mesure précise, la température du fluide doit être égale à la température de référence
• Dans le cas contraire, utiliser une table de correction spécifique au fluide
• Densimètre divisions 0,5 g/l, long 325mm
• Densimètre
Informations sur la commande
A certificate of calibration is available; simply add the letter C to the end of the catalog number when ordering.
Certifications
A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™.
Spécification
0.0005 | |
340 mm | |
Soda Lime Glass | |
0.640 to 0.710 |
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | |
350mL Borosilicate Glass cylinder | |
Specific Gravity Measurement | |
275 mL |