Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative de précision 325-345 mm de long
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
Marque:  Fisherbrand™ 11555H
Code produit. 11702273
  • 28.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
  • Utilisez le cylindre 08-530K, disponible séparément
  • Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
  • La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100
  • Étalonnés conformément aux spécifications ASTM E 126
  • Avec des divisions de 0,001
  • Utilisez le cylindre 08-530E, disponible séparément
Informations sur la commande
Un certificat d’étalonnage est disponible ; ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,0005
330 mm
Verre sodocalcique
1,060 à 1,130
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126
Cylindre en verre borosilicaté de 350 ml
Mesure de la densité relative
275 mL