Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative de précision 325-368 mm de long
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Certifications/Conformité:
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126
Longueur (métrique):
325 mm
330 mm
330 mm
335 mm
340 mm
340 mm
345 mm
Plage de densité relative:
0,640 à 0,710
0,700 à 0,770
0,760 à 0,830
0,820 à 0,890
0,880 à 0,950
0,940 à 1,010
1,000 à 1,070
1,060 à 1,130
1,120 à 1,190
1,240 à 1,310
1,300 à 1,370
1,360 à 1,430
1,420 à 1,490
1,48 à 1,55
Conditionnement:
1 pièce
Description
Nécessite un volume de liquide de 275 ml pour l’immersion.
- Utilisez le cylindre 08-530K, disponible séparément
- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
- La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100
- Étalonnés conformément aux spécifications ASTM E 126
- Avec des divisions de 0,001
- Utilisez le cylindre 08-530E, disponible séparément
Informations sur la commande
Certificat d’étalonnage disponible. Pour le recevoir, ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lorsque vous passez une commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
| Incréments | 0.0005 |
| Certifications/Conformité | NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 |
| Longueur (métrique) | 340 mm |
| À utiliser avec (équipement) | 350mL Borosilicate Glass cylinder |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la densité relative |
| Plage de densité relative | 0,700 à 0,770 |
| Volume (métrique) | 275 mL |