Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative de précision 325-345 mm de long
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
Marque: Fisherbrand™ 11555J
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
Densimètre standard en verre• Densimètre verre, lest au plomb, pour usage général (laboratoire, enseignement, industrie)
• Mesure la densité d'un fluide en plongeant le densimètre, propre et sec, dans une éprouvette remplie de fluide
• La lecture s'effectue sous le ménisque après immobilisation totale du densimètre
• Attention: la densité d'un fluide varie avec la température
• Pour une mesure précise, la température du fluide doit être égale à la température de référence
• Dans le cas contraire, utiliser une table de correction spécifique au fluide
• Densimètre divisions 0,5 g/l, long 325mm
• Densimètre
Informations sur la commande
Un certificat d’étalonnage est disponible ; ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
0.0005 | |
335 mm | |
Soda Lime Glass | |
1.120 to 1.190 |
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | |
350mL Borosilicate Glass cylinder | |
Specific Gravity Measurement | |
275 mL |