Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative de précision 325-345 mm de long
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.08000kg
Description
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
- Utilisez le cylindre 08-530K, disponible séparément
- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
- La précision atteint ou dépasse les spécifications ASTM E 100
- Étalonnés conformément aux spécifications ASTM E 126
- Avec des divisions de 0,001
- Utilisez le cylindre 08-530E, disponible séparément
Order Info
Un certificat d’étalonnage est disponible ; ajoutez simplement la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.
Certifications
Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Specifications
0,0005 | |
340 mm | |
Verre sodocalcique | |
1,240 à 1,310 |
NIST, ASTM E 100, ASTM E 126 | |
Cylindre en verre borosilicaté de 350 ml | |
Mesure de la densité relative | |
275 mL |