Learn More
Fisherbrand™ Densimètres à densité relative de précision 325-345 mm de long
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.09600kg
Description
Immersion nécessitant un volume de liquide de 275 ml.
- Utilisez l’éprouvette 08-530K, disponible séparément
- Numéros de série individuels marqués de manière indélébile
- La précision atteint ou dépasse les spécifications de la norme ASTM E100
- Étalonnés conformément aux spécifications de la norme ASTM E126
- Incréments de 0.001
- Utilisez l’éprouvette 08-530E, disponible séparément
Informations sur la commande
A certificate of calibration is available; simply add the letter C to the end of the catalog number when ordering.
Certifications
A certificate is provided to indicate traceability to standards provided by NIST™.
Spécification
0.0005 | |
330 mm | |
Soda Lime Glass | |
1.48 to 1.55 |
NIST, ASTM E100, ASTM E126 | |
350mL Borosilicate Glass cylinder | |
Specific Gravity Measurement | |
275 mL |