Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs Finnpipette™
GREENER_CHOICE
Stockage sûr et pratique pour les pipettes manuelles et électroniques à l’aide de ces supports, avec des options de support unique, de support F, de supports multiples, de multicanal et de carrousel.
Marque:  Thermo Scientific™ 9420360
102.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11726924
  • 144.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique et sûr pour les pipettes manuelles et électroniques.
Portoir F-Stand pour Finnpipette
  • Accueille six pipettes
  • Structure robuste à barres transversales avec fente pour chaque pipette pour un stockage en toute sécurité
  • Convient aux modèles monocanal et multicanaux
Portoir pour pipette multicanaux Finnpipette
  • Portoir multi-positions
  • Peut accueillir toutes les pipettes multicanaux Finnpipette
  • Pipette pouvant être rangée en position verticale ou horizontale
  • Faible encombrement
Portoir carrousel pour Finnpipette
  • Rotatif, portable
  • Couvercle transparent qui protège les pipettes contre toute contamination
  • Livrés avec trois adaptateurs pour pipettes électroniques Finnpipette Novus et cinq adaptateurs pour pipettes manuelles Finnpipette
Portoir pour Finnpipette Novus
  • Pour faciliter le rangement des pipettes électroniques Finnpipette Novus
  • Accueille aisément les modèles monocanal et multicanaux de Finnpipette Novus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support de pipettes
Blanc
(1) pipette électronique
Vidéos
  • Thermo Scientific - Finnpipette Novus electronic pipettors
    Our Finnpipette Novus electronic pipettes delivers performance -- with greater ease of use and less risk of repetitive stress injuries.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
    • Thermo Scientific - Finnpipette Novus electronic pipettors
      Our Finnpipette Novus electronic pipettes delivers performance -- with greater ease of use and less risk of repetitive stress injuries.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
      Nom du produit
      Thermo Scientific™ Portoirs Finnpipette™ > Support pour 1 pipette Finnpipette Novus
      Période de garantie limitée :
      sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
      Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
      toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.