Learn More
Heidolph instruments Tubulure en silicone
Tubulure en silicone revêtue de platine pour une utilisation dans les domaines pharmaceutique et biologique.La tubulure en silicone Heidolph™ est très lisse, biocompatible et inerte.
Marque:  Heidolph instruments 525-34000-00
34.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10721103
  • 35.80€ / 1m
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • L’intérieur extrêmement lisse empêche la prolifération bactérienne.
  • Biocompatible, adsorption et absorption minimales.
  • Bonnes propriétés d’écoulement.
  • Stabilité à haute température.
  • Totalement inerte, sans adoucissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
1,6 mm
0,5
Verre borosilicaté
Non stérile
0,7/1,7
Nom du produit
Heidolph instruments Tubulure en silicone > Taille : 0,5 ; pression max. : 0,7/1,17 ; épaisseur : 1,6mm