Learn More
Solution de méthyl 4-hydroxybenzoate-13C6, 50 μg/ml dans l’acétone, Honeywell Fluka™
50 μg/ml dans de l’acétone, étalon analytique, matériau de référence
Marque: Honeywell Fluka R1096-1ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
67-64-1, 1581694-95-2 | |
1 mL | |
-17°C | |
Liquide | |
Étalon analytique |
Bouteille en verre | |
0.79 g/cm3 | |
PARABÈNES | |
55°C to 57°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de méthyl 4-hydroxybenzoate-13C6, 50 μg/ml dans l’acétone, Honeywell Fluka™ > 1 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu