Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light
The EasyLED Ring Light is a professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only Ring Light to offer a built-in controller.
Marque:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 600200
Code produit. 11716988
  • 615.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Professional incident illumination system for stereo microscopy and macroscopy. Highly homogeneous and shadow free illumination in a tough metal housing and well designed heat sink. The only ringlight to offer a build-in controller.
  • Offre un éclairage extrêmement homogène et sans ombre
  • Boîtier métallique robuste
  • Puits de chaleur bien conçu
  • Permet une luminosité maximale de 140 Klux
  • Longue durée de vie d’au moins 50 000 heures
  • La multi-tête d’éclairage LED offre une alternative intéressante aux sources de lumière froide classiques avec fibres optiques
  • Contrôleur intégré
  • Directement fixable sur l’objectif du microscope
  • Large plage d’alimentation
  • Système international de clip pour prise
Spécification
Spécification
Anneau lumineux
0.4 ft.
66 mm
50/60 Hz
50 000 heures
90 klx (distance de travail : 75 mm)
55 to 135 mm
CE
Diamètre intérieur de 66 mm, diamètre extérieur de 114 mm
Éclairage de stéréomicroscopie
Alimentation électrique
Voyants LED haute puissance
12 VCC
Vidéos
  • How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE_FRENCH subs
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      How-to-choose-the-right-ring-light-video_DE_FRENCH subs
    • How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        How-to-choose-the-right-ring-light-video_ENG_ENGLISH subs
      FDS
      Documents Certificats
      Nom du produit
      SCHOTT AG Lighting and Imaging™ EasyLED Ring Light > Gamme (Lux) : 140 KLux