Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs Finnpipette™
GREENER_CHOICE
Stockage sûr et pratique pour les pipettes manuelles et électroniques à l’aide de ces supports, avec des options de support unique, de support F, de supports multiples, de multicanal et de carrousel.
18.87€ - 319.00€
Produits 10
Code produit Marque Type de produit Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Capacité Prix Quantité et disponibilité  
11455748
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9420400
Support de pipettes Pipettes manuelles (6)
150.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
12396512
Afficher les documents
Thermo Scientific™
9420030
N/A N/A N/A
11769855
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2206040
Support de pipettes Pipette manuelle (1)
19.10€
1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11478419
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2209480
Support de pipettes 3
21.48€
1 kit
Expédition estimée: 18-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11488419
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2209490
Carousel Stand Adapter 1 N/A N/A N/A
10319080
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9420290
Support de pipettes 6 pipettes manuelles
140.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11418419
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9420320
Support de pipettes Pipettes manuelles (3)
116.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11716135
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9420340
Support de pipettes Pipettes (6 manuelles ou 3 électroniques)
319.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11726924
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9420360
Support de pipettes (1) pipette électronique
144.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11817391
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
9420390
Support de pipettes Pipette manuelle multicanaux (1)
41.65€
1 pièce
En stock
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Finnpipette™ fournissent un espace de rangement pratique et sûr pour les pipettes manuelles et électroniques.
Portoir pour Finnpipette F
  • Accueille six pipettes
  • Structure robuste à barres transversales avec fente pour chaque pipette pour un stockage en toute sécurité
  • Convient aux modèles monocanal et multicanaux
Portoir pour pipette multicanaux Finnpipette
  • Portoir multi-positions
  • Peut accueillir toutes les pipettes multicanaux Finnpipette
  • Pipette pouvant être rangée en position verticale ou horizontale
  • Faible encombrement
Portoir carrousel pour Finnpipette
  • Rotatif, portable
  • Couvercle transparent qui protège les pipettes contre toute contamination
  • Livrés avec trois adaptateurs pour pipettes électroniques Finnpipette Novus et cinq adaptateurs pour pipettes manuelles Finnpipette
Portoir pour Finnpipette Novus
  • Pour faciliter le rangement des pipettes électroniques Finnpipette Novus
  • Accueille aisément les modèles monocanal et multicanaux de Finnpipette Novus
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Portoirs Finnpipette™