Learn More
Falcon™ Grattoirs de cellules
Conçus pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance. Les grattoirs de cellules Falcon™ offrent une capacité de raclage supérieure pour les boîtes, les plaques et les flacons.
Marque: Falcon™ 353086
202.03 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les grattoirs de cellules Falcon améliorés ont été soigneusement conçus pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance dans une grande variété de récipients pour culture cellulaire
- Le manche à nervures transversales en PS rigide permet de mieux contrôler les raclage des cellules
- La flexibilité du joint entre la lame et la poignée améliore la facilité d’accès dans le col d’un flacon ou d’un flacon rotatif La lame en élastomère silicone (TPE) hautement conforme pivote pour fournir plusieurs angles afin d’éliminer les cellules de toute la surface de croissance
- Disponibles en quatre tailles : choisissez la lame et la longueur du manche pour mieux répondre à vos besoins
- Fournis individuellement dans un emballage facile à peler de style médical pour une présentation stérile
Informations sur la commande
Préstérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage de type médical à ouverture facile
Spécification
0,7 in | |
Pour une large variété de récipients pour culture cellulaire et grands flacons | |
25 cm | |
100/carton | |
Lame en TPE conforme à la norme, poignée à nervures croisées en polystyrène rigide |
1,8cm | |
10 in | |
1/boîte | |
Grattoir de cellules | |
Stérile |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25