Learn More
Corning™ Grattoirs de cellules
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
25 cm
39 cm
Longueur (métrique) de lame:
1,8 cm
3 cm
Conditionnement:
100 pièces
Description
La lame orientable coudée minimise l’endommagement des cellules et garantit un contact régulier avec la surface de croissance. Les grattoirs de cellules Corning™ sont idéals pour la récolte de cellules.
- La longue poignée permet d’accéder facilement aux flacons de culture cellulaire et aux flacons rotatifs
- Conçus pour une utilisation avec des flacons de 25, 75 et 225 cm2
- Stériles ; certifiés apyrogènes
- Emballage individuel
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Récolte de cellules |
| Longueur (impériale) de lame | 0.7 in |
| Longueur (métrique) de lame | 1,8 cm |
| Longueur (impériale) de la poignée | 10 in |
| Longueur (métrique) de la poignée | 25 cm |
| Type de produit | Grattoir de cellules |
| Comprend | Lame avec manche |
| Stérilité | Stérile |