Learn More
BRAND™ Couvercles pour cuves
Fournit un joint étanche, permet de stocker des échantillons à -20°C.
Marque: BRAND™ 759243
14.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Bouchons ronds pour cuves
- Convient aux cuves ultra-micro
- Étanchéité parfaite
- Permet le stockage des échantillons à -20°
Spécification
Couvercle pour cuve | |
Oui | |
100/boîte | |
Rond |
Orange | |
Polyéthylène | |
Pour cuves UV ultra-micro |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Couvercles pour cuves > Orange
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu