Learn More
Falcon™ Grattoirs de cellules
Conçus pour offrir une accessibilité maximale aux surfaces de croissance. Les grattoirs de cellules Corning™ Falcon™ offrent une capacité de raclage supérieure avec les boîtes, plaques et flacons.
225.00€ - 378.74€
Spécification
Nb par paquet | 1/boîte |
---|---|
Nbre par carton | 100/carton |
Type de produit | Grattoir de cellules |
Comprend | Lame en TPE conforme à la norme, poignée à nervures croisées en polystyrène rigide |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Longueur (métrique) de la poignée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10019140
|
Falcon™
353085 |
1.8 cm | 18 cm |
225.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10750125
|
Falcon™
353089 |
3 cm | 25cm |
378.74€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10069170
|
Falcon™
353087 |
3 cm | 40cm |
274.21€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10707441
|
Falcon™
353086 |
1,8cm | 25 cm |
255.92€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Convient pour divers récipients de culture
- La lame en élastomère thermoplastique (TPE) parfaitement conforme pivote dans plusieurs directions pour retirer les cellules de toute la surface de croissance
- Le manche à nervures transversales en PS rigide permet de mieux contrôler le geste de raclage des cellules
- Le joint flexible situé entre la lame et le manche facilite l’accès au col du flacon ou flacon rotatif
- Disponibles en quatre tailles ; Pour répondre aux différents besoins des laboratoires
- Préstérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage de type médical à ouverture facile
Informations sur la commande
Préstérilisés et conditionnés individuellement dans un emballage de type médical à ouverture facile
Spécification
1/boîte | |
Grattoir de cellules | |
Stérile |
100/carton | |
Lame en TPE conforme à la norme, poignée à nervures croisées en polystyrène rigide |