Learn More
BRAND™ Couvercles pour cuves
Fournit un joint étanche, permet de stocker des échantillons à -20°C.
Marque: BRAND™ 759240
14.19 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Bouchons ronds pour cuves
- Convient aux cuves ultra-micro
- Étanchéité parfaite
- Permet le stockage des échantillons à -20°
Spécification
Couvercle pour cuve | |
Oui | |
100/boîte | |
Rond |
Bleu | |
Polyéthylène | |
Pour cuves UV ultra-micro |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Couvercles pour cuves > Bleu
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu