Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes monocanal à volume variable F1-ClipTip™
Verrouillez fermement les pointes à la pipette avec une étanchéité parfaite grâce à la technologie ClipTip, afin qu’elles ne se desserrent pas ou ne tombent pas. Poignée légère combinée à une fixation ne nécessitant qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Marque: Thermo Scientific™ 4641320N
274.93 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24314" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.
Description
Assurez un ajustement sécurisé grâce à la technologie ClipTip, qui verrouille fermement les pointes à la pipette, assurant une étanchéité parfaite et évitant qu’elles ne se desserrent pas ou ne tombent pas. La conception légère de la poignée associée au peu de force requise pour la fixation et l’éjection de la pointe permettent d’accroître la conformité lors du pipetage. Appréciez la différence.
Le pipetage sans souci est enfin arrivé avec le seul cône qui se clipse.Fixation en toute sécurité grâce à la technologie ClipTip. Sentez la différence.
Épargnez-vous la frustration d’avoir à marteler le cône de votre pipette
D’une simple pression, chaque cône se “clipse” fermement sur la pipette.
Réduisez le risque de cônes mal fixés ou présentant des fuites
Une
fois les cônes ClipTip en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber. Le système de pipetage ClipTip assure une fixation sécurisée, jusqu’à ce que vous décidiez d’éjecter les cônes, même dans les applications les plus complètes, impliquant de nombreux cycles de mélange et contacts avec les cônes.
Un pipetage homogène et reproductible d’un utilisateur à l’autre
Des résultats de meilleure qualité et une recherche plus efficace.
En savoir plus>
Contact ergonomique
La poignée
légère associée au peu de force requise pour la fixation, l’éjection du cône et la pression sur le piston permettent de réduire le risque de microtraumatisme répété
Spécification
ClipTip 12,5 Ext | |
Rose | |
F1-ClipTip™ | |
1 à 10 μl | |
Rose |
F1-ClipTip | |
1 | |
Pipette à volume variable | |
0,02 μl |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
25Heures
13Minutes
32Secondes
8Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
9Heures
13Minutes
32Secondes
8
Conforme à la Directive 98/79/CE sur le diagnostic in-vitro, valide uniquement en Europe. Non approuvé à des fins de diagnostic in vitro en Amérique du Nord.