Learn More
Thermo Scientific™ Système de chambre de culture sur lame Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Code produit. 10092371
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
Matériau:
Verre CC2 (polylysine mimique)
Description:
Chambre de culture sur lame à 1 puits avec puits amovible
Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles
Chambre de culture sur lame à 4 puits avec puits amovibles
Chambre de culture sur lame à 8 puits avec puits amovibles
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
Code produit. 10092371
Marque: Thermo Scientific™ 154917
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Activez la croissance cellulaire directement sur une lame de microscope en verre grâce au système de chambre de culture sur lame Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide.
Activez la croissance cellulaire (par ex. neurones) directement sur une lame en verre aminé grâce au système de lames de chambre CC Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ qui présente une surface de croissance CC2 chimiquement modifiée qui imite les caractères du revêtement polylysine. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits avec des chambres de support amovibles.
  • Elle reste stable et uniforme pendant plus d’un an sans réfrigération
  • Un couvercle à onglets permet les échanges gazeux tout en minimisant l’évaporation
  • Stérile
  • Le séparateur de lame permet de séparer la chambre et la lame en verre
  • Fournit des sites de liaison optimaux pour les cellules fastidieuses
  • Zone d’écriture polie bleu clair
Comprend : Outil de retrait
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puits 4
Surface de culture 1,7 cm2
Matériau du couvercle PS
Description Chambre de culture sur lame à 4 puits avec puits amovibles
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Verre CC2 (polylysine mimique)
Volume (métrique) utile 0.5 à 1.0 ml
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 74 x 25 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.