Learn More
Thermo Scientific™ Système de chambre de culture sur lame Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™
Description
Activez la croissance cellulaire (par ex. neurones) directement sur une lame en verre aminé grâce au système de lames de chambre CC Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ qui présente une surface de croissance CC2 chimiquement modifiée qui imite les caractères du revêtement polylysine. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits avec des chambres de support amovibles.
- Elle reste stable et uniforme pendant plus d’un an sans réfrigération
- Un couvercle à onglets permet les échanges gazeux tout en minimisant l’évaporation
- Stérile
- Le séparateur de lame permet de séparer la chambre et la lame en verre
- Fournit des sites de liaison optimaux pour les cellules fastidieuses
- Zone d’écriture polie bleu clair
Comprend : Outil de retrait
Spécification
Spécification
| Puits | 2 |
| Surface de culture | 4.0 cm² |
| Matériau du couvercle | PS |
| Description | Chambre de culture sur lame à 2 puits avec puits amovibles |
| Traitement de surface | Culture cellulaire |
| Matériau | Verre CC2 (polylysine mimique) |
| Volume (métrique) utile | 1.0 à 2.0 ml |
| Comprend | Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le dessus et le côté pour les manipulations aseptiques |
| Nb par paquet | 16 |
| Dimensions (LxW) | 74 x 25 mm |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.