Learn More
Thermo Scientific™ 384 Well White Plate, Optically Clear Polymer Bottom, Pack of 10
Couleur :blanche, fond transparent ; Stérilité :stérile ; Couvercle :avec couvercle ; Type : Base en polymère optique
Marque: Thermo Scientific™ 142762
598.02 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Effectuez des mesures de luminescence et d’autres applications microscopiques avec les plaques à fond optique à 384 puits blanc Thermo Scientific™ Nunc™. Ces microplaques ont une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
Les puits carrés arrondis offrent un accès maximal aux distributeurs et aux lecteurs.- Le revêtement en poly- D-lysine et collagène est idéal pour les cellules à faible adhérence ou croissance—le revêtement uniforme crée une charge positive sur la surface qui assure l’adhérence, la croissance et la différenciation des cellules.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Le polystyrène non traité est hydrophobe et convient à la croissance de cultures en suspension qui peuvent proliférer et se développer sans fixation. Il est idéal pour ajouter un revêtement dans votre propre laboratoire
- Structure supérieure en polystyrène avec, au choix, une base de type lamelle en verre #1.5 ou en polystyrène
- Volume utile : 10 à 120 μl
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Code-barres personnalisés disponibles | |
Avec couvercle | |
10 sachets, 30 boîtes | |
Blanc | |
En PS | |
384 | |
Stérile | |
Plat | |
10 |
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
16 × 24 | |
Nunc™ | |
Base en polymère optique | |
120 μl | |
50 à 200 μl | |
Traités pour la culture cellulaire | |
30 | |
30/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1416215 | Certificat de traitement | 12/02/2025 | 142762 |
1276495 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 142762 |
1389869 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 142762 |
1370969 | Certificat de traitement | 04/12/2024 | 142762 |
1421423 | Certificat de conformité | 28/01/2025 | 142762 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
9Heures
13Minutes
32Secondes
8Nouvelle offre Acheter maintenant -
Plusieurs fabricants
Plus de découvertes, moins de coûts
Économisez sur des milliers de produits éligibles.Code promotionnel: 24111Expire: 2025-03-21
Jours
2Heures
13Minutes
32Secondes
8Nouvelle offre Économisez maintenant -
Thermo Scientific Nunc
,
Thermo Scientific Nalgene
,
Gibco
,
Invitrogen
,
Thermo Scientific
Promotion de la biologie cellulaire
Découvrez comment vous pouvez maximiser vos économies et faire passer vos recherches à la vitesse supérieure grâce à nos produits haut de gamme Gibco et Thermo Scientific.Code promotionnel: 24071Expire: 2025-06-30
Jours
103Heures
13Minutes
32Secondes
8
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.