Learn More
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™
Le réactif de nettoyage du produit ExoSAP-IT™ PCR est utilisé pour le nettoyage enzymatique du produit PCR amplifié. Il hydrolyse les amorces en excès et les nucléotides en une seule étape.
134.00€ - 3050.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver entre -5 et -30°C. |
---|---|
Type d’échantillon | PCR Products |
À utiliser avec (application) | Purification par PCR |
Gamme de produits | ExoSAP-IT™ |
Forme protéique | Recombinant |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15839906
|
Applied Biosystems™
78205.10.ML |
5000 Reactions | N/A | ||||||
15829906
|
Applied Biosystems™
78202.4X.1.ML |
2000 Reactions | N/A | ||||||
14880652
|
Applied Biosystems™
78201.1.ML |
500 réactions |
514.00€
1mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12664537
|
Applied Biosystems™
78200.200.UL |
100 réactions |
134.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Éliminez les amorces en excès et les nucléotides non incorporés de façon enzymatique
- Préparez des échantillons de séquençage d’ADN avec une étape de pipetage
- Conservez les précieux produits de PCR avec une récupération allant jusqu’à 100 %
- Minimisez le nettoyage des colonnes et la perte d’échantillons
Spécification
Conserver entre -5 et -30°C. | |
Purification par PCR | |
Recombinant | |
Dry Ice |
PCR Products | |
ExoSAP-IT™ | |
Maladies génétiques |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Applied Biosystems™ Réactif de nettoyage du produit PCR ExoSAP-IT™