Learn More
Invitrogen™ Panel de marqueur de blessure endothéliale humain ProcartaPlex™ 12-Plex
Le panel marqueur de blessure endothéliale humain ProcartaPlex 12-Plex permet la recherche dans le domaine des lésions et de la régénération des cellules endothéliales vasculaires en examinant 12 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP.
Marque: Invitrogen™ EPX120-15849-901
Description
- Le panel permet la recherche dans le domaine des lésions et de la régénération des cellules endothéliales vasculaires en examinant 12 cibles protéiques dans un seul puits à l’aide de la technologie Luminex xMAP
- La détection simultanée de ces cibles peut aider les chercheurs à explorer les maladies caractérisées par des lésions vasculaires, telles que les maladies cardiovasculaires, l’athérosclérose, les maladies vasculaires périphériques et les processus inflammatoires impliquant des cellules endothéliales
- De plus, la dysfonction endothéliale est décrite comme une manifestation extrapulmonaire de l’infection par le virus du SARS-CoV-2
- Les chercheurs se concentrent également sur le syndrome Covid-19 et post-COVID-19 ou le syndrome COVID long dans le contexte d’une maladie vasculaire
- Ce panel est fourni dans un format prêt à l’emploi avec des flacons individuels de réactifs de capture et de détection, y compris un mélange de microbilles et un mélange d’anticorps de détection de 1X, nécessitant moins de pipetage et de configuration expérimentale
- Les panels préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision
- Tous les panels ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage
- Ce panel n’est pas combinable avec des kits Simplex ou d’autres panels ProcartaPlex
Spécification
Panneau multiplex | |
Humaine | |
Voir le certificat d’analyse | |
Kit multiplex | |
Moins de 15% | |
ProcartaPlex™ | |
Cardiovascular |
96 dosages | |
Non combinable | |
Voir le certificat d’analyse | |
Instruments Luminex™ | |
Moins de 15 % | |
Glace humide |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
432116-001 | Certificat d’analyse | 21/11/2024 | EPX120-15849-901 |
428524-001 | Certificat d’analyse | 24/10/2024 | EPX120-15849-901 |
425560-001 | Certificat d’analyse | 02/10/2024 | EPX120-15849-901 |
418214-001 | Certificat d’analyse | 22/07/2024 | EPX120-15849-901 |
417763-001 | Certificat d’analyse | 18/07/2024 | EPX120-15849-901 |