Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex
The ProcartaPlex Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex, enables simultaneous quantitation of 16 parameters (8 total and 8 phosphorylated proteins) on the same bead in a single well.
Marque:  Invitrogen™ EPX080-97200-DR
Code produit. 18416758
  • 4385.00€ / 96 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Panneau multiplex
Human
Magnetic
Voir le certificat d’analyse
Instruments Luminex™
Akt, PKB, Protein kinase B
Akt
ProcartaPlex™
Cell lysates (prediluted): 25 μL
Wet Ice
96 dosages
Non combinable
Voir le certificat d’analyse
Kit multiplex
Akt
207
8-plex
Cell lysates
P31749
Signaling
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot422040-001 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot402659-002 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2024 Catalog NumberEPX080-97200-DR
Numéro de lot402659-001 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2024 Catalog NumberEPX080-97200-DR
Nom du produit
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Dual Reporter Panel, 2x8plex > 96 dosages
Usage exclusivement réservé à la recherche.