Learn More
Molecular Probes™ Kit de coloration bleue et fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation UV
Click to view available options
Quantité:
200 dosages
400 dosages
80 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
- Utilisé pour déterminer la viabilité des cellules avant la fixation et la perméabilisation nécessaires à la coloration des anticorps intracellulaires ou avant l’élimination de matières présentant un risque biologique à l’aide d’une fixation au formaldéhyde
- Le kit a été optimisé et validé pour une utilisation avec un cytomètre en flux à laser UV
- Conditionné de façon pratique dans des flacons de 40 tests afin de garantir la stabilité et les performances du colorant au fil du temps
- Les colorants amino-réactifs de la solution perdront en efficacité en peu de temps. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser intégralement le flacon une fois celui-ci réhydraté
- Si cela n’est pas possible, aliquoter les flacons par petits volumes et les stocker à -80°C afin d’éviter des cycles de congélation-décongélation
- Les colorations pour cellules mortes fixables LIVE/DEAD™ sont disponibles en plusieurs couleurs afin de répondre à vos besoins en panel multicolore
Luminosité optimale
- La coloration bleue fixable LIVE/DEAD™ a été sélectionnée pour ses propriétés fluorescentes afin de donner un signal lumineux lorsqu’elle est excitée par un laser UV
- Le colorant réactif bleu fluorescent a une excitation maximum de ∼ 350 nm, ce qui en fait un colorant idéal pour utilisation avec un laser UV et une émission de ∼ 450 nm
- En passant la coloration de viabilité d’un canal laser bleu de 488 nm au laser UV, un canal se libère sur le cytomètre en flux pour d’autres réactifs qui sont difficiles à trouver en couleurs autres que FITC ou PE
- Utiliser le laser UV élimine les problèmes de chevauchement spectral avec d’autres colorants courants ; il n’est donc plus nécessaire de compenser les colorations de viabilité à partir d’autres colorations du panel
- La possibilité de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes avec un seul colorant et au sein d’un même canal de cytomètre en flux en fait un produit idéal pour les expériences impliquant plusieurs couleurs
Spécification
Spécification
| Perméabilité cellulaire | Imperméable |
| Type de cellule | Cellule eucaryote |
| Couleur | Bleu |
| Contenu et stockage | Contient 10 flacons de coloration fixable pour cellules mortes LIVE/DEAD™ et 500 μl de DMSO. Conserver à -20°C. |
| Description | Kit de coloration bleue et fixable des cellules mortes LIVE/DEAD™ pour excitation UV |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (application) | Test de viabilité |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Kit de coloration de cellules mortes |
| Type de colorant | Coloration bleue fixable pour cellules mortes LIVE / DEAD™ |
| Afficher plus |