Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Ces cônes de pipette sont caractérisés par des forces d’insertion et d’éjection inférieures à 3 kg.
Marque:  Labcon™ 1011-965-006-9
Code produit. 16663842
  • 85.55€ / 960 pièces
Expédition estimée: 04-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Autoclavable
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
20 μl
Stérile
Autoclavable
48,3 mm
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
Irradiation électronique
Ultrafine
Usage unique
Non
Résine en polypropylène
Sans filtre
Transparent
1,9 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD
Manipulation de liquides
Rack, 10 x 96
960 pointes/boîte, 10 boîtes/carton
Rainin LTS
Eclipse
Nom du produit
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS > Format : portoir, 96, Stérilité : stérile, Quantité : 960 pointes/boîte, 10 boîtes/carton