Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Ces cônes de pipette sont caractérisés par des forces d’insertion et d’éjection inférieures à 3 kg.
Marque:  Labcon™ 1011-800-000-9
36.48 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16643842
  • 38.40€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de polypropylène USP de classe VI
  • Autoclavable
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
20 μl
Non stérile
Autoclavable
48,3 mm
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines
Emballé
1 000 pointes/sachet, 10 sachets/boîte
Rainin LTS
Eclipse
Sans filtre
Transparent
1,9 in
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD
Manipulation de liquides
Ultrafine
Usage unique
Non
Résine en polypropylène
Nom du produit
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS > Format : en sachet, Stérilité : non stérile, Quantité : 1 000 pointes/sachet, 10 sachets/carton.