Learn More
Labcon Cônes de pipette Eclipse™ de 1200 μl pour pipettes LTS Rainin™
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
Emballé
Rack
Recharge
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
480 pièces
576 pièces
Descrizione
- Pointe de pipette
- Conviennent aux pipettes de type LTS de 1200 μl Rainin™
- Faible force de montage et d’éjection, inférieure à 3 kg
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Specifica
Specifica
| Volume (métrique) | 1200 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (impériale) | 3,50 in |
| Longueur (métrique) | 88,9 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto