Learn More
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire
Utilisez ces chariots avec les lave-verrerie Smeg™. Les chariots à injection Smeg pour lave-verrerie de laboratoire sont disponibles dans une variété de configurations pour satisfaire une large gamme d’applications.
Marque: Smeg™ LM40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les lave-verrerie Smeg
- Disponible avec un, deux et des niveaux variables de pulvérisation / injection
- Nettoyez et désinfectez une grande variété de matériel de laboratoire
Spécification
Acier inoxydable | |
Injection standard Jetrack | |
Laveurs de verrerie de laboratoire | |
1 de chaque |
40 articles | |
Pour le lavage et le séchage de la verrerie à col étroit d’une hauteur max. de 490 mm, des flacons, des flacons à fond rond et | |
40 buses U4140, sans raccordement au système de séchage |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Smeg™ Chariot à injection pour lave-verrerie de laboratoire > À utiliser avec : Laveur Smeg de 60 cm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu