Learn More
Labcon™ Cônes de pipette Eclipse™ de 20 μl pour pipeteurs Rainin™ LTS
Ces cônes de pipette sont caractérisés par des forces d’insertion et d’éjection inférieures à 3 kg.
Marque: Labcon™ 1011-260-000-9
47.09 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines (apyrogènes)
- Résine de polypropylène USP de classe VI
- Autoclavable
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
20 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
48,3 mm | |
Sans ATP, sans RNase/DNase et sans endotoxines | |
Recharge | |
1056 pointes par recharge Eclipse™ à faible gaspillage | |
Usage unique | |
Non | |
Résine en polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
1,9 in | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015, BPF FDA CFR21, CE IVD | |
Manipulation de liquides | |
Ultrafine | |
Oui | |
Rainin LTS | |
Eclipse |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
1Heures
6Minutes
28Secondes
44 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
18Heures
6Minutes
28Secondes
44