Learn More
Invitrogen™ Kit de flux de travail pour cytométrie en flux de protéines (cytoplasmiques / cytokines) intracellulaires de souris eBioscience™
Le kit de flux de travail pour cytométrie en flux de protéines (cytoplasmiques / cytokines) intracellulaires de souris eBioscience™ contient tous les tampons, les bloqueurs et les microbilles normaux pour mener à bien une expérience standard de cytométrie en flux pour la coloration des cibles cytoplasmiques et de cytokines intracellulaires dans les suspensions de cellules de souris.
Marque:  Invitrogen™ A53015
Code produit. 17717473
  • 502.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le kit contient tous les tampons, les bloqueurs et les microbilles normaux pour mener à bien une expérience standard de cytométrie en flux pour la coloration des cibles de cytokine et cytoplasmiques intracellulaires dans les suspensions de cellules de souris
  • Lorsqu’ils sont associés à des anticorps spécifiques à l’expérience, les réactifs de ce kit ont été optimisés pour travailler ensemble afin de détecter les cibles de cytokine et cytoplasmiques intracellulaires de souris par cytométrie en flux
  • Contrôles de compensation efficaces
  • Blocage des récepteurs FC
  • Solution de blocage non anticorps, non basée sur les protéines pour réduire la coloration de fond des fluorophores
  • Le tampon de liaison des anticorps minimise la liaison non spécifique des anticorps
  • Tampon de fixation pour le stockage des échantillons colorés
  • Activation du cocktail pour induire la production de cytokine
Ce kit comprend
  • Microbilles de compensation eBeads™ Plus Ultracomp (01-3333-41)
  • Anticorps monoclonal CD16 / CD32 (93), eBioscience (14-0161-81)
  • Tampon de blocage CellBlox™ (B001T06F01)
  • Kit de tampons de perméabilisation et de fixation intracellulaire eBioscience (88-8824-00)
  • Tampon de coloration pour la cytométrie en flux eBioscience™ (00-4222-57)
  • Cocktail de stimulation cellulaire plus inhibiteurs de transport de protéines eBioscience, 500X (00-4975-93)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 kit
Cytométrie en flux
Nom du produit
Invitrogen™ Kit de flux de travail pour cytométrie en flux de protéines (cytoplasmiques / cytokines) intracellulaires de souris eBioscience™ > 1 kit